Stampa…
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in polvere -100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
10031.18 10031.30 10031.A1
10031.18EA 53 EUR
10031.18 10031.30 10031.A1
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in polvere -100 mesh
Molibdeno
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00003465
Formula: Mo
Peso molecolare: 95.94 g/mol
Punto di ebollizione: 3617
Punto di fusione: 2622
Densità: 10.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06317