Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in polvere APS 3-7 µm
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
10030.18
10030.30
10030.A1
10030.06
10030.18EA
53.4
EUR
10030.18
10030.30
10030.A1
10030.06
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in polvere APS 3-7 µm
Molibdeno
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00003465
Formula:
Mo Peso molecolare: 95,94 g/mol Punto di ebollizione: 5560 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2622 °C Densità: 10,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003465 CAS Number: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 UN: 3089 ADR: 4.1,III |