Vanadio ≥99.8% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.075 mm (0.003 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: ≈2.29g/50x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formula:
V Punto di ebollizione: 3477 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1896 °C Densità: 6,015 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011453 CAS Number: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Merck Index: 12,10053 |