Stampa…
Vanadio ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44105.G1 44105.G5
44105.G1EA 89.1 EUR
44105.G1 44105.G5
Vanadio ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Vanadio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈0.3g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formula: V
Peso molecolare: 50.94 g/mol
Punto di ebollizione: 3477
Punto di fusione: 1896
Densità: 6.015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011453
CAS Number: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053