Vanadio ≥99.7% (metals basis), pieces
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-62-2
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formula:
V Peso molecolare: 50.94 g/mol Punto di ebollizione: 3477 Punto di fusione: 1896 Densità: 6.015 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011453 CAS Number: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Merck Index: 12,10053 |