Stampa…
Vanadio ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42224.BS 42224.BW 42224.CB
42224.BSEA 63.2 EUR
42224.BS 42224.BW 42224.CB
Vanadio ≥99.8% (metals basis), in filo, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Vanadio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈10.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formula: V
Peso molecolare: 50.94 g/mol
Punto di ebollizione: 3477
Punto di fusione: 1896
Densità: 6.015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011453
CAS Number: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053