Stampa…
Vanadio ≥99.8% (metals basis), slug, Ø 11 mm (0.43 in), Spessore: 4 mm (0.16 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42190.KJ 42190.KM
42190.KJEA 166 EUR
42190.KJ 42190.KM
Vanadio ≥99.8% (metals basis), slug, Ø 11 mm (0.43 in), Spessore: 4 mm (0.16 in)
Vanadio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈2.3g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formula: V
Peso molecolare: 50.94 g/mol
Punto di ebollizione: 3477
Punto di fusione: 1896
Densità: 6.015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011453
CAS Number: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053