Stampa…
Vanadio 99,7 Metals basis, granules 1-3 mm (0.04-0.12 in) Vacuum_Deposition
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
39693.09 39693.18 39693.30
39693.09EA 90.1 EUR
39693.09 39693.18 39693.30
Vanadio 99,7 Metals basis, granules 1-3 mm (0.04-0.12 in) Vacuum_Deposition
Vanadio
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: For vacuum deposition Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formula: V
Peso molecolare: 50.94 g/mol
Punto di ebollizione: 3477
Punto di fusione: 1896
Densità: 6.015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011453
CAS Number: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053