Stampa…
Vanadio ≥99.5% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14633.FZ 14633.GU
14633.FZEA 197 EUR
14633.FZ 14633.GU
Vanadio ≥99.5% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Vanadio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈13g/50x150mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formula: V
Punto di ebollizione: 3477 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1896 °C
Densità: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011453
CAS Number: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053