Stampa…
Vanadio ≥99.7% (metals basis), in filo, stress relieved, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14359.BSEA 36.9 EUR
14359.BS 14359.BW 14359.BY
Vanadio ≥99.7% (metals basis), in filo, stress relieved, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Vanadio
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈4.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formula: V
Punto di ebollizione: 3477 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1896 °C
Densità: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011453
CAS Number: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053