Stampa…
Vanadio ≥99.5% (metals basis), in astine, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Scientific
13996.BQ 13996.BU 13996.BY
13996.BQEA 147 EUR
13996.BQ 13996.BU 13996.BY
Vanadio ≥99.5% (metals basis), in astine, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Vanadio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈1.93g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formula: V
Peso molecolare: 50,94 g/mol
Punto di ebollizione: 3477 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1896 °C
Densità: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011453
CAS Number: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053