Stampa…
Vanadio ≥99.8% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13783.FY 13783.GK
13783.FYEA 157 EUR
13783.FY 13783.GK
Vanadio ≥99.8% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Vanadio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈3.87g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formula: V
Punto di ebollizione: 3477 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1896 °C
Densità: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011453
CAS Number: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053