Vanadio ≥99.5% (metals basis), in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
12234.03
12234.09
12234.18
12234.30
12234.03EA
50.7
EUR
12234.03
12234.09
12234.18
12234.30
Vanadio ≥99.5% (metals basis), in polvere -325 mesh
Vanadio
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: Powder
Density: 6.11
Appearance: Pale gray
Odour: Odourless
Boiling Point: 3000°
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011453
Formula:
V Peso molecolare: 50,94 g/mol Punto di ebollizione: 3000 °C Punto di fusione: 1900 °C Densità: 6,11 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011453 CAS Number: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 UN: 3089 ADR: 4.1,II |