Stampa…
Vanadio ≥99.5% (metals basis), in astine, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11098.BP 11098.BS
11098.BPEA 148 EUR
11098.BP 11098.BS
Vanadio ≥99.5% (metals basis), in astine, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Vanadio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈7.74g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formula: V
Peso molecolare: 50.94 g/mol
Punto di ebollizione: 3477
Punto di fusione: 1896
Densità: 6.015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011453
CAS Number: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053