Stampa…
Vanadio ≥99.5% (metals basis), in filo, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11095.G1 11095.G5
11095.G1EA 125 EUR
11095.G1 11095.G5
Vanadio ≥99.5% (metals basis), in filo, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Vanadio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈4.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formula: V
Punto di ebollizione: 3477 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1896 °C
Densità: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011453
CAS Number: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053