Stampa…
Vanadio ≥99.8% (metals basis), slug, Lunghezza: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11068.09 11068.18 11068.30
11068.09EA 132 EUR
11068.09 11068.18 11068.30
Vanadio ≥99.8% (metals basis), slug, Lunghezza: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Vanadio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈2.5g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formula: V
Punto di ebollizione: 3477 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1896 °C
Densità: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011453
CAS Number: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053