Tantalio (50 ppm Nb) ≥99.98% (metals basis), in polvere, Puratronic® -22 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-25-7
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011252
Formula:
Ta Densità: 16,6 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011252 CAS Number: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 UN: 3089 ADR: 4.1,III |