Stampa…
Tantalio ≥99.6% (metals basis), in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
00337.14 00337.22
00337.14EA 128 EUR
00337.14 00337.22
Tantalio ≥99.6% (metals basis), in polvere -325 mesh
Tantalio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Densità: 16,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
UN: 3089
ADR: 4.1,II