Tantalio ≥99.9% (metals basis), in filo, hard, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Molecular Formula: Ta
Formula Weight: 180.95
Physical Form: ca 0.54g/m
Density: 16.69
Melting Point: 2996°
Boiling Point: 5429°
MDL No.: MFCD00011252
Formula:
Ta Punto di ebollizione: 5429 °C Punto di fusione: 2996 °C Densità: 16,69 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011252 CAS Number: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |