Stampa…
Tantalio, reticella 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Fornitore: Thermo Scientific
43965.GN 43965.GY
43965.GNEA 297 EUR
43965.GN 43965.GY
Tantalio, reticella 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Tantalio
Formula: Ta
Peso molecolare: 180,95 g/mol
Punto di ebollizione: 5427 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2996 °C
Densità: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223