Tantalio ≥99.9% (metals basis), in filo, Ø 0.7 mm (0.03 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈6.4g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formula:
Ta Punto di ebollizione: 5427 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2996 °C Densità: 16,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011252 CAS Number: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |