Stampa…
Tantalio ≥99.95% (metals basis), in filo, annealed, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42933.BY 42933.CC 42933.RQ
42933.BYEA 275 EUR
42933.BY 42933.CC 42933.RQ
Tantalio ≥99.95% (metals basis), in filo, annealed, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Tantalio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈29.3g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Punto di ebollizione: 5427 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2996 °C
Densità: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223