Stampa…
Tantalio ≥99.95% (metals basis), slug, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42827.09 42827.18
42827.09EA 91.4 EUR
42827.09 42827.18
Tantalio ≥99.95% (metals basis), slug, Lunghezza: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Tantalio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.83g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Peso molecolare: 180.95 g/mol
Punto di ebollizione: 5427
Punto di fusione: 2996
Densità: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223