Tantalio ≥99.95% (metals basis), in astine, Ø 2.8 mm (0.11 in)
Fornitore: Thermo Scientific
42371.BU
42371.BY
42371.BUEA
212
EUR
42371.BU
42371.BY
Tantalio ≥99.95% (metals basis), in astine, Ø 2.8 mm (0.11 in)
Tantalio
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈102g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formula:
Ta Peso molecolare: 180,95 g/mol Punto di ebollizione: 5427 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2996 °C Densità: 16,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011252 CAS Number: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |