Stampa…
Tantalio ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.005 mm (0.0002 in)
Fornitore: Thermo Scientific
40717.FF 40717.FI
40717.FFEA 173 EUR
40717.FF 40717.FI
Tantalio ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.005 mm (0.0002 in)
Tantalio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.052/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Peso molecolare: 180,95 g/mol
Punto di ebollizione: 5427 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2996 °C
Densità: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223