Tantalio ≥99.9% (metals basis), in filo, annealed, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Fornitore: Thermo Scientific
40674.G1
40674.G5
40674.G6
40674.G1EA
117
EUR
40674.G1
40674.G5
40674.G6
Tantalio ≥99.9% (metals basis), in filo, annealed, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Tantalio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈0.033g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formula:
Ta Peso molecolare: 180,95 g/mol Punto di ebollizione: 5427 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2996 °C Densità: 16,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011252 CAS Number: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |