Stampa…
Tantalio ≥99.95% (metals basis), thin foil, Spessore: 0.0127 mm (0.0005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14266.8S 14266.GD 14266.FY
14266.8SEA 918 EUR
14266.8S 14266.GD 14266.FY
Tantalio ≥99.95% (metals basis), thin foil, Spessore: 0.0127 mm (0.0005 in)
Tantalio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈2.1g/100x100mm, certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Peso molecolare: 180.95 g/mol
Punto di ebollizione: 5427
Punto di fusione: 2996
Densità: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223