Stampa…
Tantalio ≥99.95% (metals basis excluding Nb), in fogli, annealed, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10355.FF 10355.FI 10355.GH 10355.GW
10355.FFEA 91.6 EUR
10355.FF 10355.FI 10355.GH 10355.GW
Tantalio ≥99.95% (metals basis excluding Nb), in fogli, annealed, Spessore: 0.5 mm (0.02 in)
Tantalio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈5.19g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Punto di ebollizione: 5427 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2996 °C
Densità: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223