Tantalio ≥99.95% (metals basis excluding Nb), in filo, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈52.1g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formula:
Ta Punto di ebollizione: 5427 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2996 °C Densità: 16,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011252 CAS Number: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |