Stampa…
Tantalio ≥99.95% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10353.FI 10353.GH 10353.GW
10353.FIEA 104 EUR
10353.FI 10353.GH 10353.GW
Tantalio ≥99.95% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Tantalio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈10.4g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Punto di ebollizione: 5427 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2996 °C
Densità: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223