Stampa…

Tantalio ≥99.95% (metals basis), in fogli, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)

Fornitore: Thermo Scientific

10352.FI 10352.GH 10352.GW
10352.FIEA 78.8 EUR
10352.FI 10352.GH 10352.GW
Tantalio ≥99.95% (metals basis), in fogli, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Tantalio

Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈5.3g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252

Formula: Ta
Peso molecolare: 180,95 g/mol
Punto di ebollizione: 5427 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2996 °C
Densità: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR