Stampa…
Tantalio hard ≥99.95% (metals basis), in fogli, hard, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10351.IV 10351.IX 10351.GJ
10351.IVEA 475 EUR
10351.IV 10351.IX 10351.GJ
Tantalio hard ≥99.95% (metals basis), in fogli, hard, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Tantalio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈6.3g/100x150mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Punto di ebollizione: 5427 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2996 °C
Densità: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223