Stampa…
Tantalio ≥99.9% (metals basis), in filo, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10348.G6 10348.H2
10348.G6EA 106 EUR
10348.G6 10348.H2
Tantalio ≥99.9% (metals basis), in filo, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Tantalio
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.81g/m, Temper: soft, Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Punto di ebollizione: 5427 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2996 °C
Densità: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223