Stampa…
Tantalio ≥99.95% (metals basis), in astine, hard, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10347.BO 10347.BQ 10347.BU
10347.BOEA 112 EUR
10347.BO 10347.BQ 10347.BU
Tantalio ≥99.95% (metals basis), in astine, hard, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Tantalio
Formula: Ta
Punto di ebollizione: 5427 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2996 °C
Densità: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223