Stampa…
Tantalio ≥99.9% (metals basis), in filo, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
00977.G1 00977.G5
00977.G1EA 63.2 EUR
00977.G1 00977.G5
Tantalio ≥99.9% (metals basis), in filo, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Tantalio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.21g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Peso molecolare: 180.95 g/mol
Punto di ebollizione: 5427
Punto di fusione: 2996
Densità: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223