Stampa…
Tantalio ≥99.9% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.7 mm (0.03 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
00911.FG 00911.FY
00911.FGEA 142 EUR
00911.FG 00911.FY
Tantalio ≥99.9% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.7 mm (0.03 in)
Tantalio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈14.5g/25x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Punto di ebollizione: 5427 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2996 °C
Densità: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223