Stampa…
Tantalio 99,997 Metals basis, foil, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
00335.FF 00335.FQ
00335.FFEA 108 EUR
00335.FF 00335.FQ
Tantalio 99,997 Metals basis, foil, Spessore: 0.025 mm (0.001 in)
Tantalio
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.26g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Peso molecolare: 180.95 g/mol
Punto di ebollizione: 5427
Punto di fusione: 2996
Densità: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223