Stampa…
Tantalio hard ≥99.95% (metals basis), in fogli, hard, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Fornitore: Thermo Scientific
00331.GE 00331.GU
00331.GEEA 172 EUR
00331.GE 00331.GU
Tantalio hard ≥99.95% (metals basis), in fogli, hard, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Tantalio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈15.8g/75x100mm, Temper: as rolled Appearance: Grey-black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Peso molecolare: 180,95 g/mol
Punto di ebollizione: 5427 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2996 °C
Densità: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223