Stampa…
Niobio ≥99.99% (metals basis excluding Ta), in polvere, Puratronic® -325 mesh (max. 500ppm Ta)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
40510.09 40510.18
40510.09EA 87.7 EUR
40510.09 40510.18
Niobio ≥99.99% (metals basis excluding Ta), in polvere, Puratronic® -325 mesh (max. 500ppm Ta)
Niobio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: APS 10 micron Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Peso molecolare: 92.91 g/mol
Punto di ebollizione: 3700
Punto di fusione: 2468
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
UN: 3089
ADR: 4.1 II