Stampa…
Niobio ≥99.8% (metals basis), in polvere APS 1-5 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
40478.09 40478.22 40478.30
40478.09EA 51.8 EUR
40478.09 40478.22 40478.30
Niobio ≥99.8% (metals basis), in polvere APS 1-5 µm
Niobio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011126
Used in high temperature and super alloys of Zn and Ti
Formula: Nb
Peso molecolare: 92.91 g/mol
Punto di ebollizione: 3700
Punto di fusione: 2468
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
UN: 3089
ADR: 4.1 II