Stampa…
Niobio ≥99.8% (metals basis excluding Ta), in polvere -60 mesh (max. 1% Ta)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10276.14 10276.22 10276.36
10276.14EA 60.4 EUR
10276.14 10276.22 10276.36
Niobio ≥99.8% (metals basis excluding Ta), in polvere -60 mesh (max. 1% Ta)
Niobio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Peso molecolare: 92.91 g/mol
Punto di ebollizione: 3700
Punto di fusione: 2468
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
UN: 3089
ADR: 4.1 II