Niobio ≥99.8% (metals basis), in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
10275.14
10275.22
10275.36
10275.88
10275.14EA
83.7
EUR
10275.14
10275.22
10275.36
10275.88
Niobio ≥99.8% (metals basis), in polvere -325 mesh
Niobio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011126
Formula:
Nb Peso molecolare: 92,91 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011126 CAS Number: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 UN: 3089 ADR: 4.1,II |