Stampa…
Niobio hard ≥99.8% (metals basis), in astine, hard, Ø 19 mm (0.75 in)
Fornitore: Thermo Scientific
43080.BS 43080.BP
43080.BSEA 367 EUR
43080.BS 43080.BP
Niobio hard ≥99.8% (metals basis), in astine, hard, Ø 19 mm (0.75 in)
Niobio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈24.3g/cm, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Peso molecolare: 92,91 g/mol
Punto di ebollizione: 3700 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2468 °C
Densità: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5