Stampa…
Niobio ≥99.95% (metals basis excluding Ta), slug, Lunghezza: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42845.09 42845.18
42845.09EA 76.8 EUR
42845.09 42845.18
Niobio ≥99.95% (metals basis excluding Ta), slug, Lunghezza: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Niobio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈0.22g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
For vapor deposition
Formula: Nb
Peso molecolare: 92.91 g/mol
Punto di ebollizione: 3700
Punto di fusione: 2468
Densità: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5