Niobio ≥99.8% (metals basis), in fogli, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Fornitore: Thermo Scientific
39702.GH
39702.HP
39702.GHEA
62.5
EUR
39702.GH
39702.HP
Niobio ≥99.8% (metals basis), in fogli, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Niobio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈4.29g/100x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Formula:
Nb Peso molecolare: 92,91 g/mol Punto di ebollizione: 3700 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2468 °C Densità: 8,57 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011126 CAS Number: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |