Stampa…
Niobio ≥99.99% (metals basis excluding Ta), slug, Puratronic® (Ta 300 ppm), Lunghezza: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
35365.QI 35365.QJ
35365.QIEA 126 EUR
35365.QI 35365.QJ
Niobio ≥99.99% (metals basis excluding Ta), slug, Puratronic® (Ta 300 ppm), Lunghezza: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Niobio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈3.4g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Peso molecolare: 92.91 g/mol
Punto di ebollizione: 3700
Punto di fusione: 2468
Densità: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5