Stampa…
Niobio ≥99.8% (metals basis), in fogli, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Scientific
14358.FY 14358.HP 14358.HL
14358.FYEA 121 EUR
14358.FY 14358.HP 14358.HL
Niobio ≥99.8% (metals basis), in fogli, annealed, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Niobio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈21.4g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Peso molecolare: 92,91 g/mol
Punto di ebollizione: 3700 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2468 °C
Densità: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5