Stampa…
Niobio ≥99.96% (metals basis excluding Ta), in filo, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14335.BU 14335.BY 14335.CC
14335.BUEA 54.5 EUR
14335.BU 14335.BY 14335.CC
Niobio ≥99.96% (metals basis excluding Ta), in filo, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Niobio
Purity: 99.96% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈1.68g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Peso molecolare: 92.91 g/mol
Punto di ebollizione: 3700
Punto di fusione: 2468
Densità: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5