Stampa…
Niobio ≥99.8% (metals basis), in astine, annealed, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10273.BQ 10273.BU 10273.BY
10273.BQEA 78 EUR
10273.BQ 10273.BU 10273.BY
Niobio ≥99.8% (metals basis), in astine, annealed, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Niobio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈2.7g/cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Peso molecolare: 92.91 g/mol
Punto di ebollizione: 3700
Punto di fusione: 2468
Densità: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5