Stampa…
Niobio ≥99.99% (metals basis excluding Ta), in filo, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Scientific
10265.BU 10265.BY 10265.CC
10265.BUEA 50.6 EUR
10265.BU 10265.BY 10265.CC
Niobio ≥99.99% (metals basis excluding Ta), in filo, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Niobio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈0.42g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Peso molecolare: 92,91 g/mol
Punto di ebollizione: 3700 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2468 °C
Densità: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5